Holmium(III)oxid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: DiholmiumtrioxidHolmiumoxid
SIALH9750-50GEA 572 EUR
SIALH9750-50G SIALH9750-10G
Holmium(III)oxid, Sigma-Aldrich®
Holmium(III)oxid
Formel: Ho₂O₃
Molecular Weight: 377,86 g/mol
Siedepunkt: 2600 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 2400 °C
Dichte: 3,79 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00011053
CAS-Nummer: 12055-62-8
EINECS: 235-015-3