Lanthan(III)oxid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
199923-100G 199923-500G
SIAL199923-100GEA 205 EUR
SIAL199923-100G SIAL199923-500G
Lanthan(III)oxid, Sigma-Aldrich®
Lanthan(III)oxid
Formel: La₂O₃
Molecular Weight: 325.81 g/mol
Siedepunkt: 4200
Schmelzpunkt: 2315
Dichte: 6.51 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011071
CAS-Nummer: 1312-81-8
EINECS: 215-200-5