Lanthan(III)oxid, Supelco®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
289205-250G 289205-50G
289205-250GEA 367 EUR
289205-250G 289205-50G
Lanthan(III)oxid, Supelco®
Lanthan(III)oxid
Formel: La₂O₃
Molecular Weight: 325,81 g/mol
Siedepunkt: 4200 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 2315 °C
Dichte: 6,51 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011071
CAS-Nummer: 1312-81-8
EINECS: 215-200-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=290fd7a767785195d587fa622db802c7b4bc8271&vid=9ebb11fade20cc0bbd323a581869b1f0dd04cb33&prid=web&clid=SAPDAM