ESD-Sicherheitsschuhe, Sandalen, mit Klettverschluss, White Easy Low ESD S1
Lieferant: ELTEN
72015/44 72015/40 72015/46 72015/45 72015/39 72015/43 72015/48 72015/42 72015/41 72015/47
114-8861EA 74.9 EUR
114-8861 114-8857 114-8863 114-8862 114-8856 114-8860 114-8865 114-8859 114-8858 114-8864
ESD-Sicherheitsschuhe, Sandalen, mit Klettverschluss, White Easy Low ESD S1
Schuhe und Stiefel
Leichte, lederfreie ESD-Sicherheitssandale mit Obermaterial aus hydrophobierter Mikrofaser, gepolsterter Lasche und einer rutschfesten MONO-PU Sohle SAFETY-GRIP.
  • Klimaregulierendes, atmungsaktives Textilfutter
  • Austauschbare Einlegesohle; orthopädische Einlagen möglich
  • Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey
  • Anatomisch geformte Einlegesohle und Gelenkunterstützung für verbesserte Stabilität
  • ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
  • Zehenschutzkappe aus Stahl (200 J)
Ideal für den Einsatz in trockenen Arbeitsbereichen wie Industrie, Lagerung, Transport, Bau etc.