Neodym(III)oxid ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
Dineodymtrioxid, Neodymoxid
11248.18
11248.30
11248.A1
11248.18EA
118
EUR
11248.18
11248.30
11248.A1
Neodym(III)oxid ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Neodym(III)oxid
Purity: 99.9%
CAS No.: 1313-97-9
Molecular Formula: Nd2O3
Formula Weight: 336.48
Physical Form: Powder
Density: 7.24
Melting Point: 2272°
Merck Reference: 14,6450
MDL No.: MFCD00011134
Formel:
Nd₂O₃ Molecular Weight: 336,48 g/mol Siedepunkt: 3760 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 2272 °C Dichte: 7,24 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011134 CAS-Nummer: 1313-97-9 EINECS: 215-214-1 Merck Index: 14,6450 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...