Neodym(III)oxid ≥99% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
Dineodymtrioxid, Neodymoxid
40252.14
40252.22
40252.36
40252.PG
40252.14EA
55.2
EUR
40252.14
40252.22
40252.36
40252.PG
Neodym(III)oxid ≥99% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Neodym(III)oxid
Purity: 99%
CAS No.: 1313-97-9
Molecular Formula: Nd2O3
Formula Weight: 336.48
Physical Form: Powder
Density: 7.24
Melting Point: 2272°
Solubility: Insoluble in water. Soluble in acid
Merck Reference: 14,6450
MDL No.: MFCD00011134
ceramic capacitors, Colouring glass, carbon arc-light electrodes, Colour TV tubes, dehydrogenation catalyst
Formel:
Nd₂O₃ Molecular Weight: 336,48 g/mol Siedepunkt: 3760 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 2272 °C Dichte: 7,24 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011134 CAS-Nummer: 1313-97-9 EINECS: 215-214-1 Merck Index: 14,6450 |