Neodym(III)oxid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
203858-10G 203858-50G
SIAL203858-10GEA 155 EUR
SIAL203858-10G SIAL203858-50G
Neodym(III)oxid, Sigma-Aldrich®
Neodym(III)oxid
Formel: Nd₂O₃
Siedepunkt: 3760 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 2270 °C
Dichte: 7,24 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00011134
CAS-Nummer: 1313-97-9
EINECS: 215-214-1
Merck Index: 14,06450