Neodym(III)oxid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Dineodymtrioxid, Neodymoxid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
634611-50G
634611-5G
SIAL634611-50GEA
612
EUR
SIAL634611-50G
SIAL634611-5G
Neodym(III)oxid, Sigma-Aldrich®
Neodym(III)oxid
Formel:
Nd₂O₃ Molecular Weight: 336,48 g/mol Siedepunkt: 3760 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 2270 °C Dichte: 7,24 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00011134 CAS-Nummer: 1313-97-9 EINECS: 215-214-1 Merck Index: 14,06450 |