Praseodym(III,IV)oxid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
205176-250G 205176-50G
SIAL205176-250GEA 571 EUR
SIAL205176-250G SIAL205176-50G
Praseodym(III,IV)oxid, Sigma-Aldrich®
Praseodym(III,IV)oxid
Formel: O₁₁Pr₆
Schmelzpunkt: 2012…2072 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011178
CAS-Nummer: 12037-29-5
EINECS: 234-857-9