Samarium(III)oxid ≥99,99% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Lieferant: Thermo Scientific
11230.14 11230.22 11230.36
11230.14EA 155 EUR
11230.14 11230.22 11230.36
Samarium(III)oxid ≥99,99% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Samarium(III)oxid
Purity: 99.99% CAS No.: 12060-58-1 Molecular Formula: Sm2O3 Formula Weight: 348.70 Physical Form: Powder Refractive Index: 1.97 Melting Point: 2300° Merck Reference: 14,8347 MDL No.: MFCD00011237
Formel: O₃Sm₂
Molecular Weight: 348,72 g/mol
Schmelzpunkt: 2300 °C
Dichte: 7,68 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011237
CAS-Nummer: 12060-58-1
EINECS: 235-043-6
Merck Index: 14,8347