Iron(II) oxide ≥99,7% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden), Pulver ~ 10 mesh, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
400866-25G 400866-5G
SIAL400866-25GEA 427 EUR
SIAL400866-25G SIAL400866-5G
Iron(II) oxide ≥99,7% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden), Pulver ~ 10 mesh, Sigma-Aldrich®
Iron(II) oxide
Employed in the synthesis of the first example of a mixed-valence ammonium iron phosphate, NH₄Fe₂(PO₄)₂.
Formel: FeO
Dichte: 5,7 g/ml (25 °C)
MDL: MFCD00016095
CAS-Nummer: 1345-25-1
EINECS: 215-721-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Purity (Trace metals basis) 99.7%
Fe (Titration by Na₂S₂O₃) 76.2 - 79.3%
Iron component (ICP major analysis) Confirmed
Trace metal analysis <3500.0 ppm