Terbium(III,IV)oxid ≥99,99% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
11208.06 11208.14 11208.30
11208.06EA 167 EUR
11208.06 11208.14 11208.30
Terbium(III,IV)oxid ≥99,99% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Terbium(III,IV)oxid
Purity: 99.99% CAS No.: 12037-01-3 Molecular Formula: Tb4O7 Formula Weight: 747.69 Physical Form: Powder Odour: Odourless Merck Reference: 14,9157 MDL No.: MFCD00083151
Formel: O₇Tb₄
Schmelzpunkt: 2340 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00083151
CAS-Nummer: 12037-01-3
EINECS: 234-856-3
Merck Index: 14,9157