Thulium(III)oxid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
289167-1G 289167-5G
SIAL289167-1GEA 137 EUR
SIAL289167-1G SIAL289167-5G
Thulium(III)oxid, Sigma-Aldrich®
Thulium(III)oxid
Formel: O₃Tm₂
Molecular Weight: 385.87 g/mol
Schmelzpunkt: 2410
Dichte: 8.6 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011285
CAS-Nummer: 12036-44-1
EINECS: 234-851-6
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable