Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, Basic Compo Low, Jori
Lieferant: ELTEN
12111/36 12111/37 12111/38 12111/39 12111/40 12111/41 12111/42 12111/43 12111/44 12111/45 12111/46 12111/47 12111/48
ELTN12111/36EA 42.9 EUR
ELTN12111/36 ELTN12111/37 ELTN12111/38 ELTN12111/39 ELTN12111/40 ELTN12111/41 ELTN12111/42 ELTN12111/43 ELTN12111/44 ELTN12111/45 ELTN12111/46 ELTN12111/47 ELTN12111/48
Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, Basic Compo Low, Jori
Schuhe und Stiefel
100 % metallfreie, extrem leichte Sicherheitsschuhe aus Rindleder mit reflektierenden Materialien, hautfreundlichem Textilfutter, geschlossener, gepolsterter Lasche, Kragenpolsterung und einer Dual-Density-PU/PU jo_Basic-Sohle (öl-, kraftstoff- und abriebbeständig, Hitzebeständigkeit bis zu ca. 130 °C).
  • Klimaregulierendes, atmungsaktives Textilfutter
  • Ganzflächige Einlegesohle
  • Spitzenschutzkappe aus PU
  • Durchtrittsichere Zwischensohle aus Kompositkunststoff
  • Zehenschutzkappe aus Kompositkunststoff (200 J)
Ideal zum Tragen in Bereichen, in denen Feuchtigkeit und ein Penetrationsrisiko durch spitze und scharfe Objekte zu erwarten ist, sowie für Arbeitsbereiche in der Nähe von Induktionsschleifen oder Metalldetektoren.
Farbe: Schwarz
Standards: EN ISO 20345; S3, SRC