Ytterbium(III)oxid ≥99,99% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
Diytterbiumtrioxid, Ytterbiumoxid
11192.09
11192.18
11192.09EA
102
EUR
11192.09
11192.18
Ytterbium(III)oxid ≥99,99% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Ytterbium(III)oxid
Purity: 99.99%
CAS No.: 1314-37-0
Molecular Formula: Yb2O3
Formula Weight: 394.08
Physical Form: Powder
Density: 9.2
Melting Point: 2227°
Merck Reference: 14,10105
MDL No.: MFCD00011290
Formel:
O₃Yb₂ Molecular Weight: 394,08 g/mol Schmelzpunkt: 2227 °C Dichte: 9,2 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011290 CAS-Nummer: 1314-37-0 EINECS: 215-234-0 Merck Index: 14,10105 |