Ytterbium(III)oxid ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Diytterbiumtrioxid, Ytterbiumoxid
36252.14 36252.22
36252.14EA 213 EUR
36252.14 36252.22
Ytterbium(III)oxid ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden)
Ytterbium(III)oxid
Purity: 99.9% CAS No.: 1314-37-0 Molecular Formula: Yb2O3 Formula Weight: 394.08 Physical Form: 3-12mm Sintered Lump Density: 9.2 Melting Point: 2227° Merck Reference: 14,10105 MDL No.: MFCD00011290
Formel: O₃Yb₂
Molecular Weight: 394,08 g/mol
Schmelzpunkt: 2227 °C
Dichte: 9,2
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011290
CAS-Nummer: 1314-37-0
EINECS: 215-234-0
Merck Index: 14,10105