Ammoniumcer(IV)nitrat 99% zur Analyse
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Diammoniumhexanitratocerat, di-Ammonium-hexanitratocerat (IV), Cer(IV)ammoniumnitrat
201441000 201442500 201440010 201440050
ACRO201441000EA 80.2 EUR
ACRO201441000 ACRO201442500 ACRO201440010 ACRO201440050
Ammoniumcer(IV)nitrat 99% zur Analyse
Ammoniumcer(IV)nitrat
Formel: (NH₄)₂Ce(NO₃)₆
Molecular Weight: 548,22 g/mol
Schmelzpunkt: 107…108 °C
Dichte: 2,2 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00151121
CAS-Nummer: 16774-21-3
EINECS: 240-827-6
UN: 3085
ADR: 5.1,II
Merck Index: 13,00509
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Orange Crystalline powder or crystals
Solubility (10 % in water) Clear
Moisture ≤2 %
Titration ≥98.5 % (on dry substance)
Calcium oxide (CaO) ≤5 ppm
Iron(III)oxide (Fe2O3) ≤5 ppm
Potassium oxide (K2O) ≤3 ppm