Ammoniumcer(IV)nitrat ≥99,5% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Diammoniumhexanitratocerat, di-Ammonium-hexanitratocerat (IV), Cer(IV)ammoniumnitrat
11332.09 11332.22 11332.36
11332.09EA 25.3 EUR
11332.09 11332.22 11332.36
Ammoniumcer(IV)nitrat ≥99,5% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Ammoniumcer(IV)nitrat
Purity: 99.5% CAS No.: 16774-21-3 Molecular Formula: H8CeN8O18 Formula Weight: 548.23 Physical Form: Crystalline Appearance: Orange Odour: Pungent Merck Reference: 14,1992 UN No.: 1477 MDL No.: MFCD00151121
Formel: (NH₄)₂Ce(NO₃)₆
Molecular Weight: 548.22 g/mol
Schmelzpunkt: 107…108 °C
Dichte: 2.2 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00151121
CAS-Nummer: 16774-21-3
EINECS: 240-827-6
UN: 1477
ADR: 5.1 II
Merck Index: 14,1992