Ammoniumcer(IV)nitrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Diammoniumhexanitratocerat, di-Ammonium-hexanitratocerat (IV), Cer(IV)ammoniumnitrat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
229547-10G
229547-250G
229547-50G
SIAL229547-10GEA
76.6
EUR
SIAL229547-10G
SIAL229547-250G
SIAL229547-50G
Ammoniumcer(IV)nitrat, Sigma-Aldrich®
Ammoniumcer(IV)nitrat
Formel:
(NH₄)₂Ce(NO₃)₆ Molecular Weight: 548.22 g/mol Schmelzpunkt: 107…108 °C Dichte: 2.2 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00151121 CAS-Nummer: 16774-21-3 EINECS: 240-827-6 UN: 1477 ADR: 5.1 III Merck Index: 13,00509 |