Ammoniumcer(IV)sulfat Dihydrat 99+%, reinst
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
206310050
206311000
206315000
ACRO206310050EA
31.7
EUR
ACRO206310050
ACRO206311000
ACRO206315000
Ammoniumcer(IV)sulfat Dihydrat 99+%, reinst
Ammoniumcer(IV)sulfat Dihydrat
Formel:
(NH₄)₂Ce(SO₄)₄·2H₂O Schmelzpunkt: 130 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149417 CAS-Nummer: 10378-47-9 EINECS: 231-567-4 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Yellow to orange Crystalline powder |
Titration with Na2S2O3 | ≥99.0 % |
Chloride (Cl) | ≤100 ppm |
Phosphate (PO4) | ≤100 ppm |
Iron (Fe) | ≤50 ppm |
Insoluble matter | ≤0.02 % (in dilute H2SO4) |