Ammoniumcer(IV)sulfat Dihydrat 95% ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Cer(IV)ammoniumsulfat Dihydrat, tetra-Ammoniumcertetrakis(sulfat) Dihydrat
325791000 325795000 325790025
ACRO325791000EA 112 EUR
ACRO325791000 ACRO325795000 ACRO325790025
Ammoniumcer(IV)sulfat Dihydrat 95% ACS
Ammoniumcer(IV)sulfat Dihydrat
Formel: (NH₄)₂Ce(SO₄)₄·2H₂O
Molecular Weight: 632.55 g/mol
Schmelzpunkt: 130 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149417
CAS-Nummer: 10378-47-9
EINECS: 231-567-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to orange Crystalline powder
Titration ≥94 %
Phosphate (PO4) ≤0.03 %
Iron (Fe) ≤0.01 %
Insoluble matter ≤0.05 % (in dilute sulfuric acid)