Naphthacen 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Tetracen, Benz[b]anthracen, 2,3-Benzanthracen
105260010 105265000 105260050
ACRO105260010EA 172 EUR
ACRO105260010 ACRO105265000 ACRO105260050
Naphthacen 98%
Naphthacen
Formel: C₁₈H₁₂
Molecular Weight: 228,29 g/mol
Siedepunkt: 437 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: >300 °C
Dichte: 1,323 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003702
CAS-Nummer: 92-24-0
EINECS: 202-138-9
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,06456
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
GC ≥98.5 %