Naphthacen, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Tetracen, Benz[b]anthracen, 2,3-Benzanthracen
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
B2403-100MG B2403-1G B2403-500MG
SIALB2403-100MGEA 62.7 EUR
SIALB2403-100MG SIALB2403-1G SIALB2403-500MG
Naphthacen, Sigma-Aldrich®
Naphthacen
Formel: C₁₈H₁₂
Molecular Weight: 228,29 g/mol
Siedepunkt: 437 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 356 °C
Dichte: 1,323 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00003702
CAS-Nummer: 92-24-0
EINECS: 202-138-9
Merck Index: 12,06456