1-Naphthylboronsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 1-Naphthaleneboronic acid, Naphthalene-1-boronic acid, Naphthalen-1-ylboronic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
N257-25G N257-5G
SIALN257-25GEA 43.2 EUR
SIALN257-25G SIALN257-5G
1-Naphthylboronsäure, Sigma-Aldrich®
1-Naphthylboronsäure
Formel: C₁₀H₉BO₂
Molecular Weight: 171.99 g/mol
Schmelzpunkt: 259
MDL: MFCD00019722
CAS-Nummer: 13922-41-3