2-Naphthylboronsäure 97+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Naphthaleneboronic acid, Naphthalene-2-boronic acid, 2-Naphthyl boric acid
359620010 359620050
ACRO359620010EA 30.7 EUR
ACRO359620010 ACRO359620050
2-Naphthylboronsäure 97+%
2-Naphthylboronsäure
Formel: C₁₀H₉BO₂
Molecular Weight: 171.99 g/mol
Schmelzpunkt: 269…275 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00236051
CAS-Nummer: 32316-92-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.0 %