1,4-Dibromnaphthalin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
A18171.06
A18171.14
A18171.06EA
114
EUR
A18171.06
A18171.14
1,4-Dibromnaphthalin ≥98%
1,4-Dibromonaphthalene
Purity: 98%
CAS No.: 83-53-4
Molecular Formula: C10H6Br2
Formula Weight: 285.97
Melting Point: 80-82°
MDL No.: MFCD00041823
Formel:
C₁₀H₆Br₂ Molecular Weight: 285.97 g/mol Siedepunkt: 310 Schmelzpunkt: 80…82 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00041823 CAS-Nummer: 83-53-4 EINECS: 201-484-8 |