1-Naphthaldehyd, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: 1-Naphthalincarbaldehyd, α-Naphthalincarbaldehyd, α-Naphthaldehyd

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

N109-100G-A N109-2G-A N109-500G-A
SIALN109-100G-AEA 65 EUR
SIALN109-100G-A SIALN109-2G-A SIALN109-500G-A
1-Naphthaldehyd, Sigma-Aldrich®
1-Naphthaldehyd
Formel: C₁₁H₈O
Molecular Weight: 156,18 g/mol
Siedepunkt: 292 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 2 °C
Dichte: 1,14 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004003
CAS-Nummer: 66-77-3
EINECS: 200-633-4

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR