2-Naphthaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: β-Naphthalincarbaldehyd, 2-Naphthalincarbaldehyd, β-Naphthaldehyd
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
N206-100G-A N206-25G-A N206-5G-A
SIALN206-100G-AEA 347 EUR
SIALN206-100G-A SIALN206-25G-A SIALN206-5G-A
2-Naphthaldehyd, Sigma-Aldrich®
2-Naphthaldehyd
Formel: C₁₁H₈O
Molecular Weight: 156,18 g/mol
Siedepunkt: 160 °C (13 mmHg)
Schmelzpunkt: 57…60 °C
Dichte: 1,0775 g/cm³ (99 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004094
CAS-Nummer: 66-99-9
EINECS: 200-640-2