1-Naphthoesäure ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Naphthalin-1-carbonsäure, α-Naphthalincarbonsäure, 1-Naphthalincarbonsäure, α-Naphthoesäure
A10273.14
A10273.22
A10273.14EA
29.3
EUR
A10273.14
A10273.22
1-Naphthoesäure ≥98%
1-Naphthoesäure
Purity: 98%
CAS No.: 86-55-5
Molecular Formula: C11H8O2
Formula Weight: 172.18
Flash Point: 195°(383°F)
Melting Point: 160-162°
Boiling Point:
Formel:
C₁₁H₈O₂ Molecular Weight: 172,18 g/mol Siedepunkt: >300 °C Schmelzpunkt: 160…162 °C Dichte: 1,398 Flammpunkt: 195 °C (383 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004007 CAS-Nummer: 86-55-5 EINECS: 201-681-9 Merck Index: 14,6381 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...