2-Naphthoesäure 99%

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

Synonyme: β-Naphthoesäure, 2-Naphthalincarbonsäure, β-Naphthalincarbonsäure, Naphthalin-2-carbonsäure

177320250 177321000
ACRO177320250EA 51.9 EUR
ACRO177320250 ACRO177321000
2-Naphthoesäure 99%
2-Naphthoesäure
Formel: C₁₁H₈O₂
Molecular Weight: 172,18 g/mol
Siedepunkt: >300 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 183…187 °C
Dichte: 1,382 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 205 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004101
CAS-Nummer: 93-09-4
EINECS: 202-217-8
Merck Index: 12,06469

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 183 to 187 °C
HPLC ≥98.5 %
Titration with NaOH ≥98.5 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR