2-Naphthoesäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: β-Naphthoesäure, 2-Naphthalincarbonsäure, β-Naphthalincarbonsäure, Naphthalin-2-carbonsäure
L05102.06 L05102.14
L05102.06EA 20.3 EUR
L05102.06 L05102.14
2-Naphthoesäure ≥98%
2-Naphthoesäure
Purity: 98+% CAS No.: 93-09-4 Molecular Formula: C11H8O2 Formula Weight: 172.18 Flash Point: 205°(401°F) Melting Point: 182-186° Beilstein Reference: 972039 Merck Reference: 14,6382 MDL No.: MFCD00004101
Formel: C₁₁H₈O₂
Siedepunkt: 333 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 182…186 °C
Dichte: 1,08
Flammpunkt: 205 °C (401 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004101
CAS-Nummer: 93-09-4
EINECS: 202-217-8
Merck Index: 14,6382