2-Naphthoesäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: β-Naphthoesäure, 2-Naphthalincarbonsäure, β-Naphthalincarbonsäure, Naphthalin-2-carbonsäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
180246-100G 180246-25G 180246-5G
SIAL180246-100GEA 213 EUR
SIAL180246-100G SIAL180246-25G SIAL180246-5G
2-Naphthoesäure, Sigma-Aldrich®
2-Naphthoesäure
Formel: C₁₁H₈O₂
Molecular Weight: 172,18 g/mol
Siedepunkt: 333 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 180…183 °C
Dichte: 1,382 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00004101
CAS-Nummer: 93-09-4
EINECS: 202-217-8
Merck Index: 12,06469