1-Fluornaphthalin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
196657-25G 196657-5G
SIAL196657-25GEA 105 EUR
SIAL196657-25G SIAL196657-5G
1-Fluornaphthalin, Sigma-Aldrich®
1-Fluoronaphthalene
Formel: C₁₀H₇F
Molecular Weight: 146.16 g/mol
Siedepunkt: 215
Schmelzpunkt: –12.5 °C
Dichte: 1.135 g/cm³ (0 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003873
CAS-Nummer: 321-38-0
EINECS: 206-287-0