1-Naphthylisocyanat 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 1-Naphthylisocyanate
415410050 415410250 AC41541.1 AC41541.10 AC41541.50 415411000
ACRO415410050EA 49.5 EUR
ACRO415410050 ACRO415410250 MAYBAC41541.1 MAYBAC41541.10 MAYBAC41541.50 ACRO415411000
1-Naphthylisocyanat 99%
1-Naphthylisocyanat
Formel: C₁₁H₇NO
Molecular Weight: 169.18 g/mol
Siedepunkt: 269…270 °C
Schmelzpunkt: 4 °C
Dichte: 1.18 g/cm³
Flammpunkt: 135 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003881
CAS-Nummer: 86-84-0
EINECS: 201-703-7
UN: 2206
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,06497
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6324 to 1.6344 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %