1-Naphthylisocyanat ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 1-Naphthylisocyanate
A17200.03 A17200.06 A17200.14
A17200.03EA 25.4 EUR
A17200.03 A17200.06 A17200.14
1-Naphthylisocyanat ≥98%
1-Naphthylisocyanat
Purity: 98% CAS No.: 86-84-0 Molecular Formula: C11H7NO Formula Weight: 169.18 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 135°(275°F) Refractive Index: 1.6335 Odour: Irritating Melting Point: 4° Boiling Point: 269° Beilstein Reference: 742779 Merck Reference: 14,6410 UN No.: 2206 MDL No.: MFCD00003881
Formel: C₁₁H₇NO
Molecular Weight: 169.18 g/mol
Siedepunkt: 269 °C
Schmelzpunkt: 4 °C
Dichte: 1.177
Flammpunkt: 135 °C (275 °F)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00003881
CAS-Nummer: 86-84-0
EINECS: 201-703-7
UN: 2206
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,06497