1-Naphthylisothiocyanat
Lieferant: Thermo Scientific
S00983.10 S00983.50
MAYBS00983.10EA 0 EUR
MAYBS00983.10 MAYBS00983.50
1-Naphthylisothiocyanat
1-Naphthylisothiocyanat
Formel: C₁₁H₇NS
Molecular Weight: 185.25 g/mol
Siedepunkt: 100 °C (0.2 mmHg)
Schmelzpunkt: 59
Dichte: 1.81 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00003882
CAS-Nummer: 551-06-4
EINECS: 208-990-8
UN: 2923
Merck Index: 12,06498