1,5-Diaminonaphthalin 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Naphthalin-1,5-diamin, 1,5-Naphthylendiamin
112291000 112290250
ACRO112291000EA 158 EUR
ACRO112291000 ACRO112290250
1,5-Diaminonaphthalin 97%
1,5-Diaminonaphthalin
Formel: C₁₀H₁₀N₂
Molecular Weight: 158,2 g/mol
Siedepunkt: 381 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 187…190 °C
Dichte: 1,4 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004029
CAS-Nummer: 2243-62-1
EINECS: 218-817-8
UN: 3077
ADR: 9,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Grey to dark brown Powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
Titration with HClO4 ≥96.0 %