1,8-Diaminonaphthalin 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
A15966.18 A15966.0B A15966.30
A15966.18EA 49.2 EUR
A15966.18 A15966.0B A15966.30
1,8-Diaminonaphthalin 97%
1,8-Diaminonaphthalin
Purity: 97% CAS No.: 479-27-6 Molecular Formula: C10H10N2 Formula Weight: 158.20 Flash Point: 195°(383°F) Melting Point: 61-65° Boiling Point: 205°/12mm Beilstein Reference: 742841 Merck Reference: 14,6372 MDL No.: MFCD00004033
Formel: C₁₀H₁₀N₂
Siedepunkt: 205 °C (12 mmHg)
Schmelzpunkt: 61…65 °C
Dichte: 1,18 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 195 °C (383 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004033
CAS-Nummer: 479-27-6
EINECS: 207-529-8
UN: 3259
ADR: 8,III
Merck Index: 14,6372