1,8-Diaminonaphthalin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Naphthalin-1,8-diamin, 1,8-Naphthylendiamin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.06206.0100 8.06206.0500
8.06206.0100EA 85.9 EUR
8.06206.0100 8.06206.0500
1,8-Diaminonaphthalin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
1,8-Diaminonaphthalin
Formel: C₁₀H₁₀N₂
Molecular Weight: 158.2 g/mol
Siedepunkt: 352
Schmelzpunkt: 64…65 °C
Dichte: 1.18 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 195
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004033
CAS-Nummer: 479-27-6
EINECS: 207-529-8
UN: 3259
ADR: 8 III
Merck Index: 12,06459
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) slightly soluble
Melting Point 61 - 65 °C
Molar Mass 158.2 g/mol
Boiling Point 205 °C (15.6 hPa)
Vapor Pressure 195 °C