1,8-Diaminonaphthalin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: Naphthalin-1,8-diamin, 1,8-Naphthylendiamin

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

D21405-100G D21405-5G
SIALD21405-100GEA 120 EUR
SIALD21405-100G SIALD21405-5G
1,8-Diaminonaphthalin, Sigma-Aldrich®
1,8-Diaminonaphthalin
Formel: C₁₀H₁₀N₂
Molecular Weight: 158.2 g/mol
Siedepunkt: 352
Schmelzpunkt: 64…65 °C
Dichte: 1.18 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 195
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004033
CAS-Nummer: 479-27-6
EINECS: 207-529-8
UN: 3259
ADR: 8 III
Merck Index: 12,06459

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR