1-Methoxynaphthalin ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: Methyl-1-naphthylether
B24825.14 B24825.22 B24825.36
B24825.14EA 41.3 EUR
B24825.14 B24825.22 B24825.36
1-Methoxynaphthalin ≥98%
1-Methoxynaphthalin
Purity: 98+% CAS No.: 2216-69-5 Molecular Formula: C11H10O Formula Weight: 158.20 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6210 Melting Point: 5° Boiling Point: 135-137°/12mm Beilstein Reference: 7748884 MDL No.: MFCD00003924
Formel: C₁₁H₁₀O
Molecular Weight: 158,2 g/mol
Siedepunkt: 135…137 °C (12 mmHg)
Schmelzpunkt: 5 °C
Dichte: 1,094
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003924
CAS-Nummer: 2216-69-5
EINECS: 218-696-1