2-Methoxynaphthalin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Methyl-2-naphthylether
A17650.0B A17650.30
A17650.0BEA 102 EUR
A17650.0B A17650.30
2-Methoxynaphthalin ≥98%
2-Methoxynaphthalin
Purity: 98% CAS No.: 93-04-9 Molecular Formula: C11H10O Formula Weight: 158.20 Flash Point: ca 139°(282°F) Melting Point: 70-75° Boiling Point: 272-274° Beilstein Reference: 1859408 Merck Reference: 14,5997 MDL No.: MFCD00004061
Formel: C₁₁H₁₀O
Molecular Weight: 158,2 g/mol
Siedepunkt: 272…274 °C
Schmelzpunkt: 70…75 °C
Dichte: 1,266 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: ∼139 °C (282 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004061
CAS-Nummer: 93-04-9
EINECS: 202-213-6
Merck Index: 14,5997