2-Naphthol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 2-Hydroxynaphthalin, β-Naphthol, β-Hydroxynaphthalin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
185507-100G 185507-500G 185507-5G
SIAL185507-100GEA 37.7 EUR
SIAL185507-100G SIAL185507-500G SIAL185507-5G
2-Naphthol, Sigma-Aldrich®
2-Naphthol
Formel: C₁₀H₈O
Molecular Weight: 144.17 g/mol
Siedepunkt: 286
Schmelzpunkt: 121,6
Dichte: 1.217 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 153
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004067
CAS-Nummer: 135-19-3
EINECS: 205-182-7
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 12,06471