1,3-Dihydroxynaphthalin 99+%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1,3-Naphthalindiol
ACRO163340010EA
55.8
EUR
ACRO163340010
ACRO163340250
ACRO163340050
1,3-Dihydroxynaphthalin 99+%
1,3-Dihydroxynaphthalin
Formel:
C₁₀H₈O₂ Molecular Weight: 160,17 g/mol Schmelzpunkt: 123…126 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003965 CAS-Nummer: 132-86-5 EINECS: 205-079-7 Merck Index: 12,06483 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Pink-orange to brown Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 123 to 126 °C |
Titration with NaOH | ≥99.0 % |