1,5-Dihydroxynaphthalin 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 1,5-Naphthalindiol
115001000 115005000
ACRO115001000EA 39.7 EUR
ACRO115001000 ACRO115005000
1,5-Dihydroxynaphthalin 97%
1,5-Dihydroxynaphthalin
Formel: C₁₀H₈O₂
Molecular Weight: 160,17 g/mol
Siedepunkt: 375 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 259…261 °C (Zersetzung)
Dichte: 1,41 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 252 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003980
CAS-Nummer: 83-56-7
EINECS: 201-487-4
UN: 3077
ADR: 9,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Grey-brown to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %