1,7-Dihydroxynaphthalin ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 1,7-Naphthalindiol
H28261.14 H28261.06
H28261.14EA 177 EUR
H28261.14 H28261.06
1,7-Dihydroxynaphthalin ≥97%
1,7-Dihydroxynaphthalin
Purity: 97% CAS No.: 575-38-2 Molecular Formula: C10H8O2 Formula Weight: 160.17 Melting Point: 180-184° MDL No.: MFCD00035720
Formel: C₁₀H₈O₂
Molecular Weight: 160,17 g/mol
Siedepunkt: 375 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 180…184 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00035720
CAS-Nummer: 575-38-2
EINECS: 209-383-0