2,3-Dihydroxynaphthalin 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 2,3-Naphthalindiol
115020500 115022500
ACRO115020500EA 43.9 EUR
ACRO115020500 ACRO115022500
2,3-Dihydroxynaphthalin 97%
2,3-Dihydroxynaphthalin
Formel: C₁₀H₈O₂
Molecular Weight: 160,17 g/mol
Siedepunkt: 354 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 162…166 °C
Dichte: 1,12 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 175 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004073
CAS-Nummer: 92-44-4
EINECS: 202-156-7
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to beige to pink to light grey Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 161 to 165 °C
HPLC ≥96.0 %
Clarity of solution (c=20, water) Passes test
Sulfate (SO4) ≤0.3 %
Iron (Fe) ≤0.01 %
Sodium (Na) ≤0.002 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.001 %