2,3-Dihydroxynaphthalin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: 2,3-Naphthalindiol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.14578.0050
8.14578.0050EA 80.9 EUR
8.14578.0050
2,3-Dihydroxynaphthalin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
2,3-Dihydroxynaphthalin
Formel: C₁₀H₈O₂
Molecular Weight: 160.17 g/mol
Siedepunkt: 354
Schmelzpunkt: 151…152 °C
Dichte: 1.12 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004073
CAS-Nummer: 92-44-4
EINECS: 202-156-7
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 4 g/l (35 °C)
Melting Point 161 - 164 °C
Molar Mass 160.17 g/mol
Bulk Density 500 kg/m3
Vapor Pressure 0.8 hPa (149 °C)
Flash Point 175 °C
pH 6 (1 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 330 °C