2,3-Dihydroxynaphthalin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2,3-Naphthalindiol
37760-250G-F 37760-50G-F
SIAL37760-250G-FEA 196 EUR
SIAL37760-250G-F SIAL37760-50G-F
2,3-Dihydroxynaphthalin, Sigma-Aldrich®
2,3-Dihydroxynaphthalin
Formel: C₁₀H₈O₂
Molecular Weight: 160,17 g/mol
Siedepunkt: 354 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 151…152 °C
Dichte: 1,12 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004073
CAS-Nummer: 92-44-4
EINECS: 202-156-7