2,6-Dihydroxynaphthalin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 2,6-Naphthalindiol
B21465.06 B21465.14 B21465.22
B21465.06EA 86.8 EUR
B21465.06 B21465.14 B21465.22
2,6-Dihydroxynaphthalin ≥98%
2,6-Dihydroxynaphthalin
Purity: 98% CAS No.: 581-43-1 Molecular Formula: C10H8O2 Formula Weight: 160.17 Melting Point: 223-225° Beilstein Reference: 1238082
Formel: C₁₀H₈O₂
Molecular Weight: 160.17 g/mol
Siedepunkt: 375
Schmelzpunkt: 223…225 °C
Dichte: 1.33 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004082
CAS-Nummer: 581-43-1
EINECS: 209-465-6